Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat à 24 puits SensoPlate™ avec couvercle
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Fond en verre borosilicate optiquement transparent avec un trajet optique de 175 ±± 15 μm, cadre en polystyrène noir
Garantie
Non
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 4 x 6 |
| Couleur | Noir, Clear Bottom |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène, Borosilicate Glass |
| Nbre de puits | 24 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |