Learn More
IKA™ Réceptacle pour capteur
Code produit 16228261 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Capteurs de température PT 100.25 et PT 100.5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16228261 Capteurs de température PT 100.25 et PT 100.5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16228261 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004664400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    541.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.00€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
À utiliser pour installer les capteurs de température PT 100.25 et PT 100.5.
  • À utiliser avec les capteurs de température PT 100.25 et PT 100.5
  • Matériau d’étanchéité : FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (joint) FKM
Poids (métrique) 0,166 kg
À utiliser avec (équipement) Capteurs de température PT 100.25 et PT 100.5