Description
- Unité de capteur pour thermoblock 384 puits
- Convient pour une utilisation avec un Mastercycler série X50
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermobloc 384 puits pour Mastercycler PCR série X50 |
| Description | ISO 17025 |