Learn More
Eppendorf™ Unité de capteur 96 puits
Code produit 15748409 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
ISO 17025
ISO 9001
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15748409 ISO 17025 1 pièce
15738409 ISO 9001 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15748409 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6328007507
Expédition estimée: 15-12-2026
Convient à une utilisation avec un thermoblock 96 puits Mastercycler PCR série X50.
  • Unité de capteur pour thermoblock 96 puits
  • Convient pour une utilisation avec un Mastercycler série X50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermobloc 96 puits pour Mastercycler PCR série X50
Description ISO 17025