Learn More
Cytiva Boîtier pour entonnoir Sentino™
Code produit 17154281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyphénylsulfone
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17154281 Polyphénylsulfone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17154281 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 4243
Expédition estimée: 04-01-2027
Boîtier de rechange pour entonnoirs magnétiques conçu pour une utilisation avec notre pompe Sentino.
  • Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
  • Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyphénylsulfone
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 300 ml