Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 60
Code produit 10521612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN, BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10521612 DIN, BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10521612 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 103639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    188.00€ / 1 pièces
    Économisez 94.00€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire
Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire. Les électrodes ne nécessitent aucun entretien à l’exception d’un nettoyage occasionnel et sont donc particulièrement économiques. Pour les mesures exigeantes en laboratoire, il existe des électrodes SenTix™ avec de l’électrolyte liquide à 3 mol/l de KCl, une tige en verre facile à nettoyer et un diaphragme en platine. Ces électrodes peuvent également être utilisées dans les échantillons difficiles. Et si vous avez besoin d’une électrode avec de l’électrolyte liquide pour une mesure portative : Le SenTix™ 51/52 avec la tige en plastique, le capteur de température intégré et le diaphragme en céramique maîtrise presque toutes les tâches de mesure, même sur le terrain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs DIN, BNC
Jonction Platinum
Matériau Axe en verre, membrane au platine
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode pH SenTix ™
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Vario
Comprend Fiche d’électrode DIN/BNC
Modèle SenTix™ 60
Conditions de stockage Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déionisée
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du tube 120 mm