Learn More
WTW™ Électrode de pH SenTix™ Micro 900
Code produit 15992927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
65/130 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15992927 65/130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15992927 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 103765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    627.00€ / 1 pièces
    Économisez 35.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L’électrode de pH WTW™ SenTix™ Micro 900 est destinée à la mesure IDS du pH sans fil dans les récipients à faible volume.
  • Une microélectrode de pH avec un diamètre d’arbre de 5 mm et une sonde de température intégrée
  • Pour la mesure sans fil du pH dans les petits récipients
  • Valeurs mesurées de manière fiable par un traitement des signaux dans le capteur
  • Remplacement des électrodes facile grâce aux données d’étalonnage stockées dans le capteur
  • Surveillance de la qualité des capteurs par fonction QSC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jonction Diaphragme durci au platine
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Micro-électrode de pH
À utiliser avec (application) Mesure du pH dans de petits récipients
Référence interne KCl 3 mol/L sans Ag+
Modèle SenTix™ Micro 900-P avec fiche pour câbles AS / IDS-x ou modules sans fil IDS WLM-S
Longueur (métrique) 65/130 mm
Diamètre (métrique) du corps 12 mm (plus haut), 5 mm (plus bas)