Learn More
WTW™ Électrodes rH SenTix™
GREENER_CHOICE
Code produit 10031211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube unitSize
10031211 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10031211 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 103648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.59€
    268.00€ / 1 pièces
    Économisez 108.59€
    28% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différentes électrodes en métal pour s’adapter à la substance mesurée, les électrodes en platine du potentiel d’oxyréduction conviennent aux applications les plus variées : solutions fortement oxydantes, argentométrie et bien plus encore.
  • Électrodes de platine, d’or ou d’argent du potentiel d’oxyréduction - adaptées aux applications les plus variées : solutions fortement oxydantes, argentométrie et bien plus encore
  • Différentes électrodes de métal à adapter à la substance mesurée
  • Électrodes à tête enfichable destinées à une utilisation universelle
  • Système de référence Ag / AgCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Axe en verre, membrane en céramique, capteur au platine
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode du potentiel d’oxyréduction SenTix™
À utiliser avec (équipement) Appareil de mesure de rH
Modèle rH SenTix™
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du tube 120 mm