Learn More
WTW™ Électrode Sentix™ ORP-T 900-P.
Code produit 15727397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15727397 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15727397 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 103763
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P est une électrode universelle en platine ORP pour de multiples mesures de routine en laboratoire du potentiel d’oxydo-réduction dans des solutions aqueuses.
  • Électrode de rH en platine IDS avec électrolyte liquide et arbre en verre, capteur de température et jonction en céramique
  • Pour les mesures de rH de routine en laboratoire dans des solutions aqueuses
  • Capacité d’IDS sans fil à 100 m avec des valeurs de mesure sécurisées via le traitement du signal dans le capteur réel
  • Capteur de température intégré (NTC 30 kOhm) pour une documentation précise des valeurs
  • Meilleure prise en charge possible des BPL grâce à la documentation sur les données du capteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capteur au platine
Jonction céramique
Matériau Verre
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire
Comprend Tête de fiche pour câbles AS / IDS-x ou modules sans fil IDS WLM-S
Référence interne KCl 3 mol/l
Gamme de rH -1250,0 à +1250,0 mV
Longueur (métrique) 120 mm