Learn More
WTW™ Électrode IDS de pH Sentix SP-T 900
Code produit 15919436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
15919436 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15919436 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    433.33€ / 1 pièces
    Économisez 41.67€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les électrodes IDS de pH WTW™ SenTix™ SP-T 900 sont conçues pour la mesure du pH par pénétration des produits alimentaires tels que la viande, les fruits ou le fromage.
  • Pour la mesure numérique IDS du pH de pénétration des aliments durs tels que le fromage, les fruits ou la viande
  • Avec membrane électrolytique polymère en forme de lancette et jonction à trous
  • Remplacement facile des électrodes grâce aux données d’étalonnage stockées à l’intérieur du capteur
  • Surveillance de la qualité du capteur QSC intégrée
  • Capteur de température intégré
  • Mémoire pour 10 étalonnages
  • SenTix™ SP-T 900 : câble de 1,5 m avec connecteur numérique étanche
  • SenTix™ Sp-T 900-P : tête de prise pour câbles AS/IDS-x ou modules IDS sans fil WLM-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Plage de pH 2 à 13
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Référence interne Polymère
Modèle SenTix™ Sp-T 900
Longueur (métrique) 65/25 mm
Longueur (métrique) du câble 1,5 m
Diamètre (métrique) du corps 15 mm (plus haut), 5 mm (plus bas)