Learn More
Sepantronium bromide, MedChemExpress
Code produit 16490037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490037 50 mg
16453648 10 mg
16416387 5 mg
16414736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490037 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10194
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sepantronium bromide
CAS 781661-94-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19BrN4O3
Quantité 50 mg
Synonyme YM-155
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (225.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(C3=CC=CC=C31)=O)[N+](CC4=NC=CN=C4)=C(C)N2CCOC.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 443.29
Poids de la formule 443.29
Pourcentage de pureté 96.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death