Learn More
Glassco Laboratory Equipments Forme de poire en entonnoir séparatrice, taille du canon : 6
Code produit 32210071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32210071 1 L 6 pièces
32210070 2 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32210071 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU152.202.06
Expédition estimée: 26-11-2026
Équipé d’un robinet d’arrêt en PTFE et d’un bouchon en PE.
  • Conforme à ISO la norme 4800
  • Sans diplôme
  • N/S : 29/32
  • Impression blanche
  • 3.3 Boro Glass
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Graduée Non
Numéro de joint 29/32
Type de produit Entonnoir séparateur en forme de poire