Learn More
Witeg™ Entonnoir de séparation piriforme
Code produit 31781879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
2 000 ml
Robinets d’arrêt:
ST 19/26
ST-PTFE 19/26
ST 29/32
Graduée:
Non
Oui
Description:
Taille d’alésage : 6,3 mm
Taille d’alésage : 2,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Graduée Description Conditionnement
31781879 250 ml ST 29/32 Non Taille d’alésage : 2,5 mm 2 pièces
11827830 2 000 ml ST 29/32 Oui Taille d’alésage : 6,3 mm 1 pièce
11837830 250 ml ST 29/32 Non Taille d’alésage : 2,5 mm 1 pièce
10408813 2 000 ml ST 29/32 Non Taille d’alésage : 6,3 mm -
11883871 100 ml ST-PTFE 19/26 Oui Taille d’alésage : 2,5 mm 2 pièces
11893871 100 ml ST 19/26 Non Taille d’alésage : 2,5 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31781879 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 647 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.24€
    85.85€ / 2 pièces
    Économisez 14.39€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisez cet entonnoir pour séparer les composants d’un mélange liquide-liquide. L’entonnoir de séparation piriforme Witeg™ est conçu avec des matériaux résistants.
  • Non gradué.
  • Piriforme.
  • Sépare les mélanges liquides.
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Description Taille d’alésage : 2,5 mm
Graduée Non
Robinets d’arrêt ST 29/32
Matériau du bouchon ST-PE 29/32