Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™ S-100
Code produit 11540794 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540794 150 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540794 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17061210
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide pour une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
  • Pour la séparation des peptides et des petites protéines
  • Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
  • Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
  • Débit et récupération élevés
  • Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
  • Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
  • Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
  • Acide acétique 1 M, urée 8 M
  • Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
  • NaCl 2 M, éthanol à 24 %
  • Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
  • NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
Stabilité au pH
  • 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
  • 2 à 13 (à court terme)
Stabilité physique :
  • Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
  • Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
  • Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 150 ml
Débit >125 cm/h.
Granulométrie 25 à 75 μm
Volume du lit 19 à 230 L
Type de produit Sephacryl Médias RH
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 40 à 140 cm
À utiliser avec (application) Permet une purification rapide et reproductible des peptides et des petites protéines par filtration sur gel à l’échelle industrielle et en laboratoire
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 15 cm
Pression max. 100 kPa
Plage de pH 3 à 11
Type de support Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide
Type d’échantillon Peptides et petites protéines
Contenu et stockage 4° à 30°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sephacryl S-100 High Resolution, 150 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.