Learn More
Beschreibung
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
- Pour purifier les anticorps et les protéines sériques et de taille moyenne
- Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
- Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
- Débit et récupération élevés
- Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
- Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
- Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
- Acide acétique 1 M, urée 8 M
- Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
- NaCl 2 M, éthanol à 24 %
- Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
- NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
- 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
- 2 à 13 (à court terme)
- Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
- Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
- Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 750 ml |
| Débit | > 150 cm/h |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| Volume du lit | 19 à 230 L |
| Type de produit | Sephacryl Médias RH |
| Format | Microbille sphérique solide |
| Diamètre (métrique) interne | 40 à 140 cm |
| À utiliser avec (application) | Permet une purification rapide et reproductible des anticorps, des protéines sériques et des protéines de taille moyenne par filtration sur gel à l’échelle industrielle et en laboratoire |
| Hauteur (impériale) | 5,9 in |
| Hauteur (métrique) | 15 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sephacryl S-200 High Resolution, 750 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.