Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™ S-400
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
150mL
Description
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
- Pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structure étendue et petits plasmides
- Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
- Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
- Débit et récupération élevés
- Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
- Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
- Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
- Acide acétique 1 M, urée 8 M
- Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
- NaCl 2 M, éthanol à 24 %
- Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
- NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
- 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
- 2 à 13 (à court terme)
- Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
- Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
- Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
Spécification
Spécification
| Quantité | 150 ml |
| Débit | > 150 cm/h |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| Volume du lit | 19 à 230 L |
| Type de produit | Sephacryl HR Media |
| Format | Microbille sphérique solide |
| Diamètre (métrique) interne | 40 à 140 cm |
| À utiliser avec (application) | Permet une purification rapide et reproductible des protéines, des polysaccharides et d’autres macromolécules par filtration sur gel à l’échelle industrielle et en laboratoire |
| Hauteur (impériale) | 5,9 in |
| Hauteur (métrique) | 15 cm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sephacryl S-400 High Resolution, 150 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.