Description
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
- Pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structure étendue et petits plasmides
- Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
- Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
- Débit et récupération élevés
- Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
- Conditions de stockage : 20 % d'éthanol ; 4° jusqu'à 30 °C
- Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
- Acide acétique 1M, urée 8M
- Chlorhydrate de guanidine 6M, SDS 1 %
- NaCl 2M, éthanol à 24 %
- 30 % de propanol, 30 % d'acétonitrile
- NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
- 3 à 11 (à long terme et en activité)
- 2 à 13 (court terme)
- Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
- Autoclavabilité : à 121 °C, pH 7 pendant 30 minutes (gel uniquement)
- Agent antimicrobien : éthanol à 20 %
Specifications
Specifications
| Quantité | 750 ml |
| Débit | >125 cm/h |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| Volume du lit | 19 à 230 L |
| Type de produit | Sephacryl Médias RH |
| Format | Microbille sphérique solide |
| Diamètre (métrique) interne | 40 à 140 cm |
| À utiliser avec (application) | Permet une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire et à échelle industrielle |
| Hauteur (impériale) | 5,9 in |
| Hauteur (métrique) | 15 cm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sephacryl S-500 High Resolution
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.