Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100, MP Biomedicals™
Code produit 11465222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465222 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465222 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219525550
Utilisé en chromatographie des protéines, d'affinité et de filtration sur gel. Sephadex™ G-100, MP Biomedicals est un milieu de filtration sur gel à billes préparé par réticulation du dextrane avec de l'épichlorhydrine en milieu alcalin. Son application principale est la séparation de groupes.
Dessalage avec Sephadex est supérieure à la dialyse en raison des gains de temps considérables, du faible facteur de dilution (qui peut être aussi bas que 1,4 : 1) et des taux de récupération d'activité élevés, même avec de très petites quantités d'échantillon. Les applications connexes comprennent l'échange de tampon et l'élimination de petites molécules lors de la préparation de grandes biomolécules, telles que les ampholytes, les détergents, les marqueurs radioactifs ou fluorescents et le phénol (lors de la purification de l'ADN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 g
Débit 40 cm/hr.
Granulométrie 40 à 120 μm
Type de produit Sephadex G-100 Médias
Contenu et stockage Conserver à température ambiante (15-–30 °C).