Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100, MP Biomedicals™
Code produit 11475222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11475222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475222 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219525580
Utilisé en chromatographie des protéines, en chromatographie d'affinité et en chromatographie de filtration sur gel. Sephadex™ G-100, MP Biomedicals est un milieu de filtration sur gel à billes préparé par réticulation du dextrane avec de l'épichlorhydrine en milieu alcalin.
Ce milieu de filtration sur gel est utilisé en chromatographie des protéines, en chromatographie d'affinité et en chromatographie de filtration sur gel. Son application principale est la séparation de groupes de molécules de faible et de haut poids moléculaire. Le dessalage est l'utilisation la plus courante.
  • Dessalage avec Sephadex est supérieur à la dialyse en raison du gain de temps considérable, du faible facteur de dilution (pouvant atteindre 1,4:1) et des taux de récupération d'activité élevés, même avec de très petites quantités d'échantillon.
  • Les applications connexes comprennent l'échange de tampon et l'élimination de petites molécules lors de la préparation de grandes biomolécules, telles que les ampholytes, les détergents, les marqueurs radioactifs ou fluorescents et le phénol (lors de la purification de l'ADN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit >40ncm/hr.
Granulométrie 40 à 120 μm
Type de produit Sephadex G-100 Médias
Format Poudre blanche fluide
Contenu et stockage Température ambiante (15-–30 °C)