Learn More
Beschreibung
Milieu établi pour le dessalage et l’échange de tampon
- Milieu de filtration sur gel
- Disponibles en qualité grossière, moyenne, fine et superfine
- Toutes les qualités répondent aux exigences de la chromatographie à l’échelle du procédé
- Disponibles en conditionnement de laboratoire ou en colonnes pré-conditionnées
Spécifications :
- Gamme de pH de fonctionnement : 2 à 13
- Volume du lit (dans l’eau distillée) : 4 à 6 ml/g
- Plage de fractionnement de dextranes/protéines globulaires : 1 × 102 à 5 × 103 / 1 × 103 à 5 × 103 Mr
- Débit max./pression de fonctionnement : les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la Loi de Darcy
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 100 g |
| Débit | >11 cm/h |
| Granulométrie | 15 à 88 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) |
| Volume du lit | 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée |
| Type de produit | Sephadex G-25 Médias |
| Format | Microbille sphérique solide |
| Diamètre (métrique) interne | 2,6cm |
| À utiliser avec (application) | Dessalage et échange de tampon et marquage sans élimination dans des applications industrielles |
| Hauteur (impériale) | 11,81 in |
| Hauteur (métrique) | 30 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?