Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
Code produit 11570774 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Débit:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Granulométrie:
15 à 88 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche)
17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche)
38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche)
87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche)
Conditionnement:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Granulométrie unitSize
11570774 500 g >47 cm/h 17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 500g
11510784 500 g >480 cm/h 87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche) 500g
11550774 100 g >11 cm/h 15 à 88 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 100g
11560774 100 g >47 cm/h 17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 100g
11500784 100 g >480 cm/h 87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche) 100g
10669455 500 g >100 cm/h 38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche) 500g
11580774 100 g >100 cm/h 38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11570774 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17003202
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation de Sephadex™ est bien établi comme milieu de filtration sur gel pour le dessalement et l'échange de tampon dans les applications industrielles. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ Le média G-25 dessale rapidement, élimine les contaminants et transfère dans un nouveau tampon en une seule étape.
Milieu établi pour le dessalage et l’échange de tampon
  • Milieu de filtration sur gel
  • Disponibles en qualité grossière, moyenne, fine et superfine
  • Toutes les qualités répondent aux exigences de la chromatographie à l’échelle du procédé
  • Disponibles en conditionnement de laboratoire ou en colonnes pré-conditionnées
Spécifications :
  • Gamme de pH de fonctionnement : 2 à 13
  • Volume du lit (dans l’eau distillée) : 4 à 6 ml/g
  • Plage de fractionnement de dextranes/protéines globulaires : 1 × 102 à 5 × 103 / 1 × 103 à 5 × 103 Mr
  • Débit max./pression de fonctionnement : les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la Loi de Darcy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 g
Débit >47 cm/h
Granulométrie 17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche)
Volume du lit 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée
Type de produit Sephadex G-25 Médias
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Dessalage et échange de tampon et marquage sans élimination dans des applications industrielles
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. >47 cm/h, chute de pression cm H2O/hauteur du lit = 2, hauteur de lit de 30 cm, dia. int. de 2,6 cm
Plage de pH 2 à 13
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4 à 30°C, résines sèches. Résines utilisées de 4 à 8°C dans 20 % d’éthanol ou 0,01 M de NaOH