Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
Code produit 11580774 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Débit:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Granulométrie:
15 à 88 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche)
17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche)
38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche)
87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche)
Conditionnement:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Granulométrie Conditionnement
11580774 100 g >100 cm/h 38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche) 100g
11570774 500 g >47 cm/h 17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 500g
11510784 500 g >480 cm/h 87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche) 500g
11550774 100 g >11 cm/h 15 à 88 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 100g
11560774 100 g >47 cm/h 17 à 132 μm (forme humide), > 20 μm (forme sèche) 100g
11500784 100 g >480 cm/h 87 à 510 μm (forme humide), > 100 μm (forme sèche) 100g
10669455 500 g >100 cm/h 38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche) 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11580774 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17003301
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisation de Sephadex™ est bien établi comme milieu de filtration sur gel pour le dessalement et l'échange de tampon dans les applications industrielles. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ Le média G-25 dessale rapidement, élimine les contaminants et transfère dans un nouveau tampon en une seule étape.
Milieu établi pour le dessalage et l’échange de tampon
  • Milieu de filtration sur gel
  • Disponibles en qualité grossière, moyenne, fine et superfine
  • Toutes les qualités répondent aux exigences de la chromatographie à l’échelle du procédé
  • Disponibles en conditionnement de laboratoire ou en colonnes pré-conditionnées
Spécifications :
  • Gamme de pH de fonctionnement : 2 à 13
  • Volume du lit (dans l’eau distillée) : 4 à 6 ml/g
  • Plage de fractionnement de dextranes/protéines globulaires : 1 × 102 à 5 × 103 / 1 × 103 à 5 × 103 Mr
  • Débit max./pression de fonctionnement : les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la Loi de Darcy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit >100 cm/h
Granulométrie 38 à 235 μm (forme humide), > 50 μm (forme sèche)
Volume du lit 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée
Type de produit Sephadex G-25 Médias
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Dessalage et échange de tampon et marquage sans élimination dans des applications industrielles
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. > 100 cm/h, chute de pression cm H2O/hauteur du lit = 2, hauteur de lit de 30 cm, dia. int. de 2,6 cm
Plage de pH 2 à 13
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4 à 30°C, résines sèches. Résines utilisées de 4 à 8°C dans 20 % d’éthanol ou 0,01 M de NaOH