Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Code produit 11425222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11425222 10 g
11435222 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425222 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219525410
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Utilisé en chromatographie d'affinité, en chromatographie des protéines et en chromatographie de filtration sur gel. Sephadex™ Le G-25 est un milieu de filtration sur gel qui a été utilisé pour étudier l'accélération de la cicatrisation des plaies diabétiques et le traitement des lésions épithéliales.
  • Milieu de filtration sur gel utilisé en chromatographie d'affinité, en chromatographie des protéines et en chromatographie de filtration sur gel
  • Elle a été utilisée pour étudier l'accélération de la cicatrisation des plaies diabétiques et le traitement des lésions épithéliales.
Spécification
Quantité 10 g
Débit 100 à 150 cm/h.
Type de produit Sephadex G-25 Médias
Format Poudre
Contenu et stockage Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C)
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.