Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G10
Code produit 11584865 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584865 100 g 100g
11594865 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11584865 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17001001
 Article restreint
En stock
Milieu de filtration sur gel pour dessalage et échange de tampon de peptides et de petits biomolécules
  • Les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la loi de Darcy pour déterminer le débit maximal et la pression de fonctionnement maximale
  • Plage de pH de fonctionnement : 2 à 13
  • Granulométrie : 55 à 165 μm
  • Volume du lit dans l'eau distillée : 2-3 mL/g
  • Limite d’exclusion : 7 x 10² dextranes, 7 x 10² protéines globulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit < Loi de Darcy
Granulométrie 55 à 165 μm sous forme humide, 40 à 120 μm sous forme sèche
Volume du lit 2 à 3°ml/g dans de l’eau distillée
Type de produit Sephadex G10 Médias
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Dessalage et échange de tampon de peptides et de petites biomolécules gt; 700 M.W.
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. 24 à 49 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 2, hauteur du lit de 30 cm, 2,6 de dia. int.
Plage de pH 2 à 13
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon Peptides, petites biomolécules
Contenu et stockage 4 à 30°C