Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G15
Code produit 11504875 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11504875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17002001
Milieu de filtration sur gel pour le dessalage et l’échange de tampons pour les petits biomolécules supérieurs à un poids moléculaire de 1500
  • Pour déterminer le débit maximal et la pression maximale, les microbilles se comportent comme des sphères rigides conformément à la Loi de Darcy
  • Gamme de pH de fonctionnement comprise entre 2 et 13
  • Plage de granulométrie pour les microbilles humides de 60 à 180 μm
  • Volume du lit dans l’eau distillée 2,5 à 3,5 ml/g
  • Limite d’exclusion : <1,5 x 103 pour les dextrans, <1,5 x 103 pour les protéines globulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit < Loi de Darcy
Granulométrie 60 à 180 μm sous forme humide, 40 à 120 μm sous forme sèche
Volume du lit 2,5 à 3,5 ml / g dans de l’eau distillée
Type de produit Sephadex G15 Médias
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Utile pour le dessalage et l’échange de tampon de peptides et de petites biomolécules gt; 1500 M.W.
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. 20 à 47 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 2, hauteur du lit de 30 cm, 2,6 cm de dia. int.
Plage de pH 2 à 13
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon Peptides et petites biomolécules
Contenu et stockage 4 à 30°C