Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité moyenne
Code produit 11554875 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11554875 100 g 100g
11564875 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17004301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Adapté pour la filtration sur gel
  • Gamme de tailles de particules de microbilles humides : 100 à 300 μm
  • Plage de fractionnement (Mr), protéines globulaires : 1500 à 30 000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit < Loi de Darcy
Granulométrie 100 à 300 μm sous forme humide, 50 à 150 μm sous forme sèche
Volume du lit 9 à 11 mg/g
Type de produit Sephadex G50 Médias
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 5 cm
À utiliser avec (application) Pour la séparation des molécules Msubr/sub gt; 30 000 des molécules Msubr/sublt; 1500 tels que les protéines marquées ou l’ADN des teintures non conjuguées Pour retirer les petits nucléotides des acides nucléiques à chaîne plus longue
Hauteur (impériale) 3,93 in
Hauteur (métrique) 10cm
Pression max. min 150 cm/h, hauteur du lit de 10 cm, colonne de 5 cm de dia. int.
Plage de pH 2 à 10
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon ADN
Contenu et stockage 4 à 30°C