Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité superfine
Code produit 11524875 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17004101
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation comme milieu de filtration sur gel bien établi pour le dessalage et l'échange de tampon des biomolécules > Poids moléculaire de 30 000. Sephadex™ La petite taille des billes du média G50 Superfine offre une efficacité supérieure.
  • Pour déterminer le débit maximal, les microbilles se comportent comme des sphères rigides conformément à la Loi de Darcy
  • Gamme de pH de fonctionnement comprise entre 2 et 10
  • Plage de granulométrie pour les microbilles humides de 20 à 80 μm
  • Volume du lit dans l’eau distillée 9 à 11 ml / g
  • Plages de fractionnement : 5 x 102 à 1 x 104 pour les dextrans, 1,5 x 103 à 3 x 104 pour les protéines globulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit < Loi de Darcy
Granulométrie 20 à 80 μm sous forme humide, 20 à 50 μm sous forme sèche
Volume du lit 9 à 11 mg/g
Type de produit Sephadex G50 Médias
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 5 cm
À utiliser avec (application) Purification d’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel (meilleure efficacité avec distances de diffusion plus courtes)
Hauteur (impériale) 3,93 in
Hauteur (métrique) 10cm
Pression max. min 60 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 15, hauteur du lit de 10 cm, colonne de 5 cm de dia. int.
Plage de pH 2 à 10
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon ADN
Contenu et stockage 4 à 30°C