Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G75
Code produit 11594875 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11594875 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17005001
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Adapté pour la filtration sur gel
  • Pour déterminer le débit maximal, les microbilles se comportent comme des sphères rigides conformément à la Loi de Darcy
  • Pression maximale de fonctionnement de 0,15 bars
  • Gamme de pH de fonctionnement comprise entre 2 et 10
  • Plage de granulométrie des microbilles humides de 90 à 280 μm
  • Volume du lit dans l’eau distillée 12 à 15 ml / g
  • Plages de fractionnement : 1 x 103 à 5 x 104 pour les dextrans, 3 x 103 à 8 x 104 pour les protéines globulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Débit < Loi de Darcy
Granulométrie 90 à 280 μm sous forme humide, 40 à 120 μm sous forme sèche
Volume du lit 12 à 15 mg/g
Type de produit Sephadex G75 Médias
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 5 cm
À utiliser avec (application) Dessalage et échange de tampon de peptides et de grandes biomolécules gt; 80000 M.W.
Hauteur (impériale) 3,93 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Pression max. min 90 cm/h, hauteur du lit de 10 cm, colonne de 5 cm de dia. int.
Plage de pH 2 à 10
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon ADN
Contenu et stockage 4 à 30°C