Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Code produit 11514895 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Matériau:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
Seuil de rétention des molécules:
30 000 à 100 000
Jusqu’à 30 000
Conditionnement:
100g
500g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Matériau Seuil de rétention des molécules Conditionnement
11514895 100 g CM-Sephadex C-25 Jusqu’à 30 000 100g
11504895 100 g QAE-Sephadex A-50 30 000 à 100 000 100g
11584885 500 g DEAE-Sephadex A-50 30 000 à 100 000 500g
11554885 100 g DEAE-Sephadex A-25 Jusqu’à 30 000 100g
11564885 500 g DEAE-Sephadex A-25 Jusqu’à 30 000 500g
11574885 100 g DEAE-Sephadex A-50 30 000 à 100 000 100g
11594885 100 g QAE-Sephadex A-25 Jusqu’à 30 000 100g
11524895 500 g CM-Sephadex C-25 Jusqu’à 30 000 500g
11544895 500 g CM-Sephadex C-50 30 000 à 100 000 500g
11534895 100 g CM-Sephadex C-50 30 000 à 100 000 100g
11554895 100 g SP-Sephadex C-25 Jusqu’à 30 000 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11514895 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17021001
 Article restreint
En stock
Sépare les molécules sur de larges plages de poids moléculaire et de pH
Plage d’échangeurs anioniques faibles et forts (A) et cationiques (C). Plage de fractionnement : A-25 et C-25, jusqu’à 30 000 ; A-50 et C-50 : 30 000–100 000.
Très hautes capacités même à des forces ioniques élevées
Très faible adsorption non spécifique
Large gamme d’applications à des échelles de laboratoire et de processus
Convient aux techniques de colonne ou de lot
Simple et économique à utiliser
DEAE Sephadex
  • Échangeur d’anions faibles et forts
  • Gamme de pH 2 à 9
QAE Sephadex
  • Échangeur d’anions fort
  • Plage de pH : 2-12
CM Sephadex
  • Échangeur de cations faibles
  • Plage de pH : 6-10
SP Sephadex
  • Échangeur de cations fort
  • Plage de pH : 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Granulométrie 40 à 120 μm sous forme sèche
À utiliser avec (équipement) Techniques de colonnes ou de lots
Type de produit Sephadex Médias d'échange d'ions
Format Microbille sphérique solide
À utiliser avec (application) Séparation et purification des protéines, polypeptides, acides nucléiques et autres biomolécules chargées à l’aide de techniques de colonnes ou de lots
Hauteur (impériale) 2 à 5,9 po.
Hauteur (métrique) 5 à 15 cm
Type de ligand Carboxyméthyl
Matériau CM-Sephadex C-25
Plage de pH 6 à 10
Type de support Dextrane réticulé
Seuil de rétention des molécules Jusqu’à 30 000
Contenu et stockage 4° à 30°C