Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Code produit 11530784 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11530784 500 g 500g
10309794 25 g 25g
11520784 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11530784 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17009002
 Article restreint
En stock
À utiliser pour l’analyse moléculaire de produits naturels tels que stéroïdes, terpénoïdes, lipides, peptides de faible poids moléculaire. Le milieu de chromatographie liquide Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ LH-20 s’avère utile à l’échelle analytique et à l’échelle industrielle pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement associées.
  • Préparé pour une utilisation dans des solvants organiques polaires et dans des mélanges aqueux de solvants
  • Fabriqué à partir de billes de dextrane hydroxypropylées qui ont été réticulées pour produire un réseau de polysaccharides
  • La double nature hydrophile et lipophile de la matrice permet une forte sélectivité chromatographique
  • Reproductibilité inter-lots
  • Granulométrie à sec : 18 μmà 111 μm
  • Plage de fractionnement protéines globulaires : 4 x 103 à 5 x 103
  • Stable dans la plupart des systèmes d’éluants aqueux et organiques
  • Durée de conservation : 5 ans
  • Autoclavables : 20 min à 121°C
  • Débit linéaire < ∽ 12 cm/min
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2-13
Échelles analytique et industrielle pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement associées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 g
Débit 720 cm/h
Granulométrie 18 à 111 μm sous forme sèche
Type de produit Sephadex LH-20 Médias
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Pour le fractionnement des lipides, des hormones, des vitamines et d’autres petites biomolécules dans les solvants organiques polaires et les mélanges aqueux de solvants
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. Chute de pression de 25 à 45 cm/h, en cm H2O/hauteur de lit = 2, hauteur de lit de 30 cm, D.I de 2,6 cm
Plage de pH 2 à 13
Type de support Hydroxypropylé, dextrane réticulé
Type d’échantillon Stéroïde, terpénoïde, lipide, peptide à faible poids moléculaire
Contenu et stockage 4 à 30°C