Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’anions à débit rapide Sephaorose™ : DEAE
Code produit 10841601 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10841601 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10841601 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17070901
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles. Le DEAE (milieu d’échange d’anions à débit rapide) Cytiva Life Sciences™ Sephaorose™ : Le DEAE assure de faibles niveaux de liaison non
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
  • La matrice est composée de billes d'agarose réticulées à 6 %
  • Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
  • Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
  • Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
  • Ligand : Diéthylaminoéthyle
  • Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions faibles
  • Capacité ionique : 0,11 à 0,16mmol Cl-/ml de milieu
  • Capacité de liaison : 110 mg HSA/ml de milieu
  • Spécification de pression/débit : 300 à 600 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/30, hauteur du lit de 15 cm
Capture et purification de protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol
À utiliser avec (application) Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu DEAE Sépharose à débit rapide
Débit 400 à 700 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 5,9 in
Hauteur (métrique) du lit 15 cm
Capacité ionique 0,11 à 0,16 mM Cl-/ml
Type d’échange ionique Échangeur d’anions fort
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Diéthylaminoéthyle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 500 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol