Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’anions à débit rapide Sephaorose™ : Q
Code produit 10312690 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 ml
Conditionnement:
300mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10312690 300 ml 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10312690 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17051001
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
À utiliser pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles. Le milieu pour chromatographie à débit rapide Cytiva Q Sepharose™ est un échangeur d’anions forts basé sur la plateforme d’échange d’ions
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
  • La matrice est composée de billes d'agarose réticulées à 6 %
  • Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
  • Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
  • Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
  • Ligand : amine quaternaire alkyle
  • Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions forts
  • Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol Cl-/ml de milieu
  • Capacité de liaison : 120 mg HSA/ml de milieu
  • Spécification de pression/débit : 400 à 700 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/30, hauteur du lit de 15 cm
Capture et purification de protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 300 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol
À utiliser avec (application) Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Q Sepharose à débit rapide
Débit 400 à 700 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 5,9 in
Hauteur (métrique) du lit 15 cm
Capacité ionique 0,18 à 0,24 mM Cl-/ml
Type d’échange ionique Échangeur d’anions faible
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.