Learn More
Descrizione
- La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
- La matrice est composée de billes d'agarose réticulées à 6 %
- Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
- Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
- Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
- Ligand : amine quaternaire alkyle
- Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions forts
- Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol Cl-/ml de milieu
- Capacité de liaison : 120 mg HSA/ml de milieu
- Spécification de pression/débit : 400 à 700 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/30, hauteur du lit de 15 cm
Capture et purification de protéines.
Specifica
Specifica
| Quantité | 25 ml |
| Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol |
| À utiliser avec (application) | Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles |
| Conditions de stockage | 4°C à 30°C |
| Type de produit | Milieu Q Sepharose à débit rapide |
| Débit | 400 à 700 cm/μh |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Hauteur (impériale) du lit | 5,9 in |
| Hauteur (métrique) du lit | 15 cm |
| Capacité ionique | 0,18 à 0,24 mM Cl-/ml |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Q Sepharose Fast Flow, 25 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?