Learn More
Cytiva Milieux d’échange de cations à débit rapide Sepharose™
Code produit 10576350 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de liaison:
50 mg de ribonucléase A/mL de milieu
70 mg de ribonucléase A/mL de milieu
Type de produit:
Milieu CM Sepharose à débit rapide
Milieu SP Sepharose à débit rapide
Quantité d’emballage:
25 ml
300 ml
500 ml
Conditionnement:
25mL
300mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de liaison Type de produit Quantité d’emballage unitSize
10576350 70 mg de ribonucléase A/mL de milieu Milieu SP Sepharose à débit rapide 25 ml 25mL
10724592 70 mg de ribonucléase A/mL de milieu Milieu SP Sepharose à débit rapide 300 ml 300mL
10714592 50 mg de ribonucléase A/mL de milieu Milieu CM Sepharose à débit rapide 500 ml 500mL
10059859 50 mg de ribonucléase A/mL de milieu Milieu CM Sepharose à débit rapide 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10576350 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17072910
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
SP Sepharose Fast Flow est une résine de chromatographie échangeuse de cations forts en sulfopropyle (SP) pour une purification rapide des protéines. CM Sepharose Fast Flow est un échangeur de cations faibles basé sur la plateforme d’échange d’ions Sepharose Fast Flow bien établie, largement utilisée pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles.
Utilisé pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles.Le milieu d’échange de cations à débit rapide Cytiva CM Sepharose™ est composé de microbilles d’agarose réticulées à 6 %, avec des groupes car
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
  • Composé de billes d'agarose réticulées à 6 %
  • Reproductible
  • Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
  • Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
  • Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
SP Sepharose :
  • Ligand : Sulfopropyle
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
  • Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol H+/ml de milieu
  • Capacité de liaison : 70 mg de ribonucléase A/ml de milieu
CM Sepharose :
  • Ligand : Carboxyméthyl
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations faibles
  • Capacité ionique : 0,09 à 0,13 mmol Hl+/ml de milieu
  • Capacité de liaison : 50 mg de ribonucléase A/ml de milieu
Largement utilisé pour la capture et la purification intermédiaire de nombreux produits biopharmaceutiques approuvés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol
À utiliser avec (application) Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles, pour la capture et la purification intermédiaire d’une grande variété de produits biopharmaceutiques approuvés
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type d’échangeur d’anions Échangeur de cations fort
Capacité d’échange d’anions 0,18 à 0,25 mM Hl+/ml
Capacité de liaison 70 mg de ribonucléase A/mL de milieu
Type de produit Milieu SP Sepharose à débit rapide
Débit 400 à 700 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 4 à 13
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Type de ligand Sulfopropyle
Quantité d’emballage 25 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.