Description
Utilisé pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles.Le milieu d’échange de cations à débit rapide Cytiva CM Sepharose™ est composé de microbilles d’agarose réticulées à 6 %, avec des groupes car
- La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
- Composé de billes d'agarose réticulées à 6 %
- Reproductible
- Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
- Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
- Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
SP Sepharose :
- Ligand : Sulfopropyle
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
- Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol H+/ml de milieu
- Capacité de liaison : 70 mg de ribonucléase A/ml de milieu
- Ligand : Carboxyméthyl
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations faibles
- Capacité ionique : 0,09 à 0,13 mmol Hl+/ml de milieu
- Capacité de liaison : 50 mg de ribonucléase A/ml de milieu
Largement utilisé pour la capture et la purification intermédiaire de nombreux produits biopharmaceutiques approuvés
Spécification
Spécification
| Quantité | 300 ml |
| Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol |
| À utiliser avec (application) | Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles, pour la capture et la purification intermédiaire d’une grande variété de produits biopharmaceutiques approuvés |
| Conditions de stockage | 4°C à 30°C |
| Type d’échangeur d’anions | Échangeur de cations fort |
| Capacité d’échange d’anions | 0,18 à 0,25 mM Hl+/ml |
| Capacité de liaison | 70 mg de ribonucléase A/mL de milieu |
| Type de produit | Milieu SP Sepharose à débit rapide |
| Débit | 400 à 700 cm/μh |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- SP sepharose fast flow
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol