Learn More
Hamilton™ Septa, 3 couches, DIA de 7,0 mm (12/boîte)
Code produit 11508893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11508893 7 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11508893 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 76010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    19.16€ / 12 pièces
    Économisez 2.09€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Les Septa à trois couches sont en caoutchouc de silicone préconditionné, d’une épaisseur de 3,81 mm (0,150 po).
  • Diamètre– 7 mm (0,276 in)
  • Température maximale– 200 °C / 392 °F
  • Matériel– caoutchouc silicone laminé
  • Épaisseur– 3,81 mm (0,150 in)
  • Quantité vendue– 12 septa par paquet
Spécification
Type de produit 3 couches
Diamètre (métrique) interne 7 mm