Learn More
Applied Biosystems™ Septa pour analyseurs génétiques 3500 Dx/3500xL Dx, à 8 barrettes
Code produit 16201051 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24/boîte
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16201051 24/boîte 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16201051 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4410702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    469.80€ / 24 pièces
    Économisez 340.20€
    42% de réduction
 Article restreint
En stock
Ce septa à 8 puits est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx.
This is an 8-strip septa designed for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • Ce septa à 8 puits est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx.
  • Kit de dispositif de retenue de septa et base de plaque à 96 et 384 puits avec barrettes à 8 tubes conçu pour être utilisé avec les analyseurs génétiques série 3500 Dx.
  • Les systèmes et consommables série 3500 Dx sont destinés à une distribution et une utilisation dans les pays sélectionnés uniquement. Ne pas utiliser aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à température ambiante.
Chaque boîte contient 24 kits.
Format Barrette à 8 tubes
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx
Type de produit Barrette de septa
Quantité 24/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
For In Vitro Diagnostic Use Only