Learn More
Applied Biosystems™ Septa pour analyseurs génétiques Dx 3500 Dx/3500xL, 96 puits
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
This is a 96-well septa designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
Il s’agit de septa à 96 puits conçus pour être utilisés avec l’analyseur génétique Dx 3500 Dx/3500xL.
Kits de dispositif de retenue/base de plaque et septa pour bandelettes de 8 tubes, plaques à 96 et 384 puits utilisées avec les analyseurs génétiques série 3500 Dx.
Remarque : Les systèmes et consommables série 3500 Dx sont destinés à une distribution et une utilisation dans les pays sélectionnés uniquement.
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Plaques de microtitration à 96 puits, plaques de réaction MicroAmp™ à 96 puits optiques |
| Quantité | 20 paquets |
| Format | 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| Type de produit | Septa |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Stockage à température ambiante. Chaque boîte contient 20 ensembles. |
For In Vitro Diagnostic Use Only