Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 8-Well Strips, for 3500/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
These septa for 8-tube strips were designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
Ces septa pour barrettes de 8 tubes ont été conçus et validés pour une utilisation avec les analyseurs génétiques Applied Biosystems 3500 et SeqStudio Flex.
Spécification
Spécification
| Quantité | 24 de chaque |
| Format | Barrette de septa à 8 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs génétiques série 3500, analyseurs génétiques série SeqStudio Flex |
| Type de produit | Barrette de septa |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Ce produit contient 24 septa. |