Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 384-Well Plates, for 3500/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces septa pour plaques à 384 puits ont été conçus et validés pour une utilisation avec les analyseurs génétiques Applied Biosystems 3500 et SeqStudio Flex.
Specifications
Specifications
| Quantité | 20 de chaque |
| Format | Plaque à 384 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs génétiques série 3500, analyseurs génétiques série SeqStudio Flex |
| Type de produit | Plaque de septa |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Ce produit contient 20 septa. |