Learn More
Hamilton™ Septa, haute température, DIA 12,0 mm (12/boîte)
Code produit 10038360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
12 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10038360 12 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10038360 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 75813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.35€
    35.12€ / 12 pièces
    Économisez 2.23€
    5% de réduction
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les septa haute température sont fabriquées en caoutchouc PTFE/silicone préconditionné.
  • Diamètre– 12 mm
  • Température maximale– 212 °C / 414 °F
  • Matériel– Caoutchouc silicone à support PTFE
  • Épaisseur– 3,18 mm (0,125 in)
  • Quantité vendue– 12 septa par paquet
Spécification
Type Septum pour haute température
Diamètre (métrique) interne 12 mm