Learn More
Hamilton™ Septa, haute température, DIA 7,0 mm (12/boîte)
Code produit 11513014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
7,0 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11513014 7,0 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513014 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 75810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.34€
    29.71€ / 12 pièces
    Économisez 3.63€
    10% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Les septa haute température sont en caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, d’une épaisseur de 3,175 mm (0,125 po)
  • Diamètre 7 mm (0,276 po)
  • Température maximale : 212°C / 414°F
  • Caoutchouc en silicone avec renfort en matériau PTFE
  • Épaisseur-3,18 mm (0,125 po)
  • Quantité de ventes 12 septa par boîte
Spécification
Type de produit Septum pour haute température
Diamètre (métrique) interne 7,0 mm