Learn More
Hamilton™ Septa, haute température, DIA 9,5 mm (12/boîte)
Code produit 11503014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9,5 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11503014 9,5 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503014 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 75804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.71€ / 12 pièces
    Économisez 3.19€
    9% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Les septa haute température sont fabriquées en caoutchouc PTFE/silicone préconditionné.
  • Diamètre– 9,5 mm (0,374 in)
  • Température maximale– 212 °C / 414 °F
  • Matériel– Caoutchouc silicone à support PTFE
  • Épaisseur– 3,18 mm (0,125 in)
  • Quantité vendue– 12 septa par paquet
Spécification
Type de produit Septum pour haute température
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm