Learn More
Hamilton™ Septa, haute température
Code produit 10150601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/boîte
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10150601 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10150601 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 75803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.71€ / 12 pièces
    Économisez 3.19€
    9% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Septum
Température (métrique) Max 212°C
Matériau Caoutchouc en silicone avec renfort en PTFE
Quantité 12/boîte