Learn More
Hamilton™ Septa, faible purge, haute température, dia. int. 5,0 mm (50 / boîte)
Description
Fiche des spécifications techniques
- Diamètre– 5 mm (0,197 in)
- Température maximale– 400 °C / 752 °F
- Épaisseur– 3,00 mm (0,118 in)
- Quantité vendue– 50/paquet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Septum haute température à faible bleeding |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |