Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Code produit 11918419 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
BTO, 11 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 9 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO ; 17 mm
Marathon
Marathon ; 11 mm de diamètre ; temp. max. 350°C
Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C
Marathon ; Diamètre de 11,5 mm ; Temp. max. de 350°C
Septa BTO ; 9 mm ; Temp. max. 400°C
TR-Bleu
TR-Green
TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 12,7 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 9 mm ; temp. max. 350°C
Diamètre (métrique) interne:
9 mm
11 mm
11,5 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
17 mm
Température (métrique) Max:
200°C à 250°C
300 °C
300°C
350 °C
350°C
400 °C
400°C
Quantité:
48 (boîte blister)
50 (boîte blister)
50 (cuve en verre)
Conditionnement:
1 pièce
48 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Diamètre (métrique) interne Température (métrique) Max Quantité Conditionnement
11918419 TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C 11 mm 350°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
10641324 BTO ; 17 mm 17 mm 300°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
10513035 BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 12,7 mm 400°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
10293553 BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 11,5 mm 400°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
11998409 TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C 17 mm 300°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
11908419 TR-Green ; diamètre de 12,7 mm ; temp. max. 350°C 12,7 mm 350°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
11928419 TR-Green ; diamètre de 9 mm ; temp. max. 350°C 9 mm 350°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
10384563 Septa BTO ; 9 mm ; Temp. max. 400°C 9 mm 400°C 50 (cuve en verre) 50 pièces
15320431 BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 11,5 mm 400 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15340431 BTO, 11 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 11 mm 400 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15360431 BTO, 9 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 9 mm 400 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15300431 BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C 12,7 mm 400 °C 48 (boîte blister) 48 pièces
15294543 TR-Bleu 17 mm 200°C à 250°C 50 (cuve en verre) 1 pièce
15274543 TR-Bleu 11,5 mm 200°C à 250°C 50 (cuve en verre) 1 pièce
15264543 TR-Bleu 11 mm 200°C à 250°C 50 (cuve en verre) 1 pièce
15254543 TR-Bleu 9 mm 200°C à 250°C 50 (cuve en verre) 1 pièce
15380431 TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C 17 mm 300 °C 48 (boîte blister) 48 pièces
15320441 TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C 11 mm 350 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15244543 Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C 17 mm 300°C 50 (cuve en verre) 1 pièce
15360441 Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C 17 mm 300 °C 48 (boîte blister) 48 pièces
15380441 Marathon ; Diamètre de 11,5 mm ; Temp. max. de 350°C 11,5 mm 350 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15300451 Marathon ; 11 mm de diamètre ; temp. max. 350°C 11 mm 350 °C 50 (boîte blister) 50 pièces
15320451 Marathon 9 mm 350°C 50 (boîte blister) 50 pièces
15340441 TR-Green 9 mm 350°C 50 (boîte blister) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11918419 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 313G3230
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les septa BTO robustes à bleeding faible pour les applications GC-MS exigeantes.
Garantissez des performances optimales pour votre instrument GC avec des septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green optimisés pour l’écoulement et la température. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400 °C.
  • Grand choix de matériaux et de températures limites pour toutes les applications
  • Pour une utilisation dans Thermo Scientific™ TRACE™ et FOCUS™ GC et instruments d'autres fabricants
  • Exempts de contaminants, emballage en blisters individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Septum à faible carottage
Description TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C
Température (métrique) Max 350°C
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Trace et Focus
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Quantité 50 (cuve en verre)