Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 11 mm
Code produit 11804870 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, Blanc
Rouge-orange
Rouge-orange, Transparente
Transparent, Transparente
Épaisseur (métrique):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Épaisseur (métrique) Conditionnement
11804870 Rouge-orange, Transparente 1 mm 1000 pièces
11824870 Noir 1 mm 1000 pièces
15512310 Transparent, Transparente 1,3 mm 1000 pièces
11834870 Bleu foncé, Blanc 1,3 mm 1000 pièces
11854860 Rouge, Blanc 1 mm 1000 pièces
11864860 Blanc crème, Rouge 1,5 mm 1000 pièces
11854870 Gris, Rouge 1,3 mm 1000 pièces
11894860 Bleu, Blanc 1,5 mm 1000 pièces
10041204 Rouge, Blanc 1,3 mm 1000 pièces
11864870 Rouge-orange 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11804870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Septa
Couleur Rouge-orange, Transparente
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Natural Rubber, TEF
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1 mm