Learn More
SI Analytics™ Septum
Code produit 10493354 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754
Karl Fischer TZ 1770, TZ 1772
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10493354 Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754 1 pièce
10399661 Karl Fischer TZ 1770, TZ 1772 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493354 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285221224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.97€
    49.61€ / 1 pièces
    Économisez 5.36€
    9% de réduction
En stock
SI Analytics™ Septum est une partie importante du processus et de l’équipement de titration.
  • Pour la titration
  • Pièce accessoire
  • Pour titrateur Karl Fischer™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Septa
Dimensions 18GL
À utiliser avec (équipement) Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754