Learn More
Applied Biosystems™ SeqScape™ Software v3.0, Initial License
Code produit 15908206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 licence
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15908206 1 licence 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15908206 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4474978
Expédition estimée: 26-11-2026
Il s’agit d’une licence initiale pour le logiciel SeqScape™.
Le logiciel SeqScape™ est un progiciel de reséquençage conçu pour la détection et l’analyse des mutations, la découverte et la validation SNP, le sous-typage des pathogènes, l’identification des allèles et la confirmation des séquences. Il fournit des fonctions de bibliothèque pour la comparaison avec un groupe connu de séquences, ainsi que des fonctionnalités de la directive 21 CFR Part 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits SeqScape
Software Type Analyse des données de séquençage
Contenu et stockage Logiciels / CD
Entrée de données Séquençage CE (fichiers .ab1)
Licence Version initiale
Système d’exploitation Windows 7 Pro
Type de produit Licence initiale du logiciel SeqScape v3.0
Quantité 1 licence
Catégorie de logiciel Prend en charge les fichiers de tous les analyseurs génétiques AB