Learn More
Applied Biosystems™ SeqScape™ Software v4.0, Initial License
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Il s’agit d’une licence initiale pour le logiciel SeqScape
- Le logiciel SeqScape est un progiciel de reséquençage conçu pour la détection et l’analyse des mutations, la découverte et la validation SNP, le sous-typage des pathogènes, l’identification des allèles et la confirmation des séquences
- Il fournit des fonctions de bibliothèque pour la comparaison avec un groupe connu de séquences, ainsi que des fonctionnalités conformes à la norme 21 CFR Part 11
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | SeqScape |
| Software Type | Analyse des données de séquençage |
| Contenu et stockage | Logiciels / CD |
| Entrée de données | Séquençage CE (fichiers .ab1) |
| Licence | Version initiale |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro/IoT, Windows 7 Pro |
| Type de produit | Logiciel SeqScape V4.0, licence initiale |
| Quantité | 1 licence |
| Catégorie de logiciel | Prend en charge les fichiers de tous les analyseurs génétiques AB |